Etidiumbromid 10 mg/ml i vattenlösning
Leverantör: RESEARCH ORGANICS
Fara
RES3016E-A101X RES3016E-A102X
RESERES3016E-A101XEA 0 SEK
RESERES3016E-A101X RESERES3016E-A102X
Etidiumbromid 10 mg/ml i vattenlösning
Etidiumbromid
Formel: C₂₁H₂₀BrN₃
MDL Number: MFCD00011724
CAS nummer: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6