Silversulfat 6,6 g/l i svavelsyra, AVS TITRINORM volumetrisk lösning, för fastställande av COD enligt NF T 90-101 standard
Leverantör: VWR Chemicals
|
Fara
|
Synonyms:
Disilver sulphate
30492.241EA
1225
SEK
30492.241
30492.423
Silversulfat 6,6 g/l i svavelsyra, AVS TITRINORM volumetrisk lösning, för fastställande av COD enligt NF T 90-101 standard
Silver sulphate
Formel:
Ag₂SO₄ MW: 311,8 g/mol |
MDL Number:
MFCD00003407 CAS nummer: 10294-26-5 EINECS: 233-653-7 UN: 1830 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Chemical oxygen demand (COD) | Passes test |
NIST traceable | Confirmed |