Silversulfat 10 g/l i svavelsyra, AVS TITRINORM volumetrisk lösning, för fastställande av COD enligt NF T 90-101 standard
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
30491.247EA 1325 SEK
30491.247 30491.420
Silversulfat 10 g/l i svavelsyra, AVS TITRINORM volumetrisk lösning, för fastställande av COD enligt NF T 90-101 standard
Silversulfat
Formel: Ag₂SO₄
MDL Number: MFCD00003407
CAS nummer: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 1830
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Chemical oxygen demand (COD) Passes test
NIST traceable Confirmed