Ammoniumcerium (IV) nitrat 0.1 mol/l (0.1 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Leverantör: VWR Chemicals
|
Varning
|
Synonyms:
Ammonium ceric nitrate, Ammonium hexanitratocerate (IV), Ceric Ammonium Nitrate, Cerium (IV) ammonium nitrate, Diammonium hexanitratocerate
30483.295EA
1125
SEK
30483.295
Ammoniumcerium (IV) nitrat 0.1 mol/l (0.1 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Ammoniumcerium (IV) nitrat
Formel:
(NH₄)₂Ce(NO₃)₆ MW: 548.22 g/mol |
MDL Number:
MFCD00151121 CAS nummer: 16774-21-3 EINECS: 240-827-6 Merck Index: 13,00509 |
Specifikation testresultat
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.0998 - 0.1002 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |