Jod 0.5 mol/l (1 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Leverantör: VWR Chemicals
30914.238EA
505
SEK
30914.238
30914.295
Jod 0.5 mol/l (1 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Jod
Formel:
I₂ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011355 CAS nummer: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 UN: 3264 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.499 - 0.501 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |