Jod 0.05 mol/l (0.1 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Leverantör: VWR Chemicals
Varning
30917.295EA 475 SEK
30917.295 30917.320
Jod 0.05 mol/l (0.1 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Jod
Formel: I₂
Densitet: 1,032 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011355
CAS nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3264
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l
NIST traceable Confirmed