Jod 0.05 mol/l (0.1 N) i vattenlösning, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Leverantör: Avantor
7210.1000EA 0 SEK
7210.1000 7210.2500
Jod 0.05 mol/l (0.1 N) i vattenlösning, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Jod
Formel: I₂
MW: 253.81 g/mol
Kokpunkt: 184,3
Smältpunkt: 114
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011355
CAS nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3264
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05036
Order Now
Specifikation testresultat
Titer (N) 0.0997 - 0.1003