Ammoniumtiocyanat 0.1 mol/l (0.1 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Leverantör: VWR Chemicals
31961.294EA 415 SEK
31961.294 31961.328
Ammoniumtiocyanat 0.1 mol/l (0.1 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Ammoniumtiocyanat
Formel: NH₄SCN
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011428
CAS nummer: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Order Now
Specifikation testresultat
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed