Tetrabutylammonium hydroxide 1.0 M i vattenlösning för HPLC
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
43662.AE 43662.AC 43662.AP
43662.AEEA 4825 SEK
43662.AE 43662.AC 43662.AP
Tetrabutylammonium hydroxide 1.0 M i vattenlösning för HPLC
Tetrabutylammonium hydroxide
CAS No.: 2052-49-5 Molecular Formula: C16H37NO Formula Weight: 259.48 Flash Point: None Physical Form: Liquid Sensitivity: Air Sensitive Beilstein Reference: 3571228 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00009425
Phase transfer catalyst, electrolyte in polarography, ion-pair extraction
Formel: C₁₆H₃₇NO
MW: 259.48 g/mol
Smältpunkt: 29.85
Densitet: 0.968
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009425
CAS nummer: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8 II