Tetrabutylammonium hydroxide 0.4 M i vatten för HPLC
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Fara
|
420121000
420125000
420120025
ACRO420121000EA
1475
SEK
ACRO420121000
ACRO420125000
ACRO420120025
Tetrabutylammonium hydroxide 0.4 M i vatten för HPLC
Tetrabutylammonium hydroxide
Formel:
C₁₆H₃₇NO Flampunkt: >110 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00009425 CAS nummer: 2052-49-5 EINECS: 218-147-6 UN: 3267 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Clear solution |
UV | at 420 nm A: ≤0.15 |
Color scale | ≤10 APHA |
Titration with HCl | 0.37 to 0.43 M |
Bromide (Br) | ≤500 ppm |