Saltsyra 25%, EMPROVE® EXPERT Ph. Helv. för biofarmaseutisk produktion, SAFC®
Leverantör: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Fara
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
1.37312.9025 1.37312.9950 1.37312.2500
1.37312.9025EA 0 SEK
1.37312.9025 1.37312.9950 1.37312.2500
Saltsyra 25%, EMPROVE® EXPERT Ph. Helv. för biofarmaseutisk produktion, SAFC®
Saltsyra
Formel: HCl
MW: 36.46 g/mol
Smältpunkt: –30 °C
Densitet: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8