Natriumhydroxid 0.02 mol/l (0.02 N) aqueous solution Volumetric
Leverantör: REAGECON
Synonyms: Natronlut, Kaustik soda
S20025 S20021
REGES20025EA 910 SEK
REGES20025 REGES20021
Natriumhydroxid 0.02 mol/l (0.02 N) aqueous solution Volumetric
Natriumhydroxid
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Kokpunkt: 1390
Smältpunkt: 323
Densitet: 1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003548
CAS nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627