Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) i vattenlösning volumetrisk lösning
Varning
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
KOH20105 KOH20101
REGEKOH20105EA 2850 SEK
REGEKOH20105 REGEKOH20101
Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) i vattenlösning volumetrisk lösning
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
MW: 56,11 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003553
CAS nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,II