Vätebromid 47%, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00306.0250 1.00306.1000
1.00306.0250EA 4460 SEK
1.00306.0250 1.00306.1000
Vätebromid 47%, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Vätebromid
Formel: HBr
Densitet: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011323
CAS nummer: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 1788
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -11 °C
Boiling Point 126 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10.6 hPa (20 °C)
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material