Vätebromid 47%, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
Hydrogen bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00304.0500
1.00304.2500
1.00304.9020
1.00304.0500EA
2310
SEK
1.00304.0500
1.00304.2500
1.00304.9020
Vätebromid 47%, Supelco®
Vätebromid
Formel:
HBr MW: 80.91 g/mol Kokpunkt: -66.7 Smältpunkt: -86 Densitet: 1.47 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011323 CAS nummer: 10035-10-6 EINECS: 233-113-0 UN: 1788 ADR: 8 II Merck Index: 13,04799 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -11 °C |
Boiling Point | 126 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 10.6 hPa (20 °C) |
Density | 1.49 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) strongly acid |