p-Toluensulfonsyra 12% i ättiksyra, ren
Leverantör: Thermo Scientific
|
Fara
|
Synonyms:
4-Metylbenzensulfonsyra
421220010
421222500
ACRO421220010EA
3550
SEK
ACRO421220010
ACRO421222500
p-Toluensulfonsyra 12% i ättiksyra, ren
p-Toluensulfonsyra
Formel:
C₇H₈O₃S MW: 172,2 g/mol Flampunkt: 41 °C |
CAS nummer:
104-15-4 EINECS: 203-180-0 UN: 2920 |
Specifikation testresultat
Appearance | Clear colorless to light yellow to pink Solution |
Titration with NaOH | 11 to 13 % |
Melting point | 84 to 88 °C |
GC | ≥97.5 % |