Metansulfonsyra 70% ≥70% i vattenlösning för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14637.0250 8.14637.1000
8.14637.0250EA 351 SEK
8.14637.0250 8.14637.1000
Metansulfonsyra 70% ≥70% i vattenlösning för syntes, Sigma-Aldrich®
Metansulfonsyra
Formel: CH₃SO₃H
MW: 96.11 g/mol
Kokpunkt: 217
Smältpunkt: 20
Flampunkt: 189
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007518
CAS nummer: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05981
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bebd3f86cbdbb894828247119a403c686b0ecddf&vid=01bb7db9690bd0b27a8ab4f277f8a301da72087f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -60 °C
Density 1.35 g/cm3 (20 °C)