Svavelsyra 2.5 mol/l (5 N) i vattenlösning volumetrisk lösning
Leverantör: REAGECON
Fara
SU22501 SU22505
REGESU22501EA 560 SEK
REGESU22501 REGESU22505
Svavelsyra 2.5 mol/l (5 N) i vattenlösning volumetrisk lösning
Svavelsyra
Formel: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Kokpunkt: 330
Smältpunkt: 10.38
Densitet: 1.146 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II