Svavelsyra 0.5 mol/l (1 N) i vattenlösning, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Leverantör: Avantor
7102.1000EA 410 SEK
7102.1000 7102.9010 7102.9020
Svavelsyra 0.5 mol/l (1 N) i vattenlösning, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Svavelsyra
Formel: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Kokpunkt: 330
Smältpunkt: 10,38
Densitet: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II