Svavelsyra 0.05 mol/l (0.1 N) i vattenlösning, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Leverantör: Avantor
7103.1000EA 845 SEK
7103.1000 7103.9010 7103.9020
Svavelsyra 0.05 mol/l (0.1 N) i vattenlösning, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Svavelsyra
Formel: H₂SO₄
Densitet: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II