5-Aminopentan-1-ol 50% i vattenlösning
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
Synonyms: 5-Amino-1-pentanol
387911000 387918000 387910250
ACRO387911000EA 2050 SEK
ACRO387911000 ACRO387918000 ACRO387910250
5-Aminopentan-1-ol 50% i vattenlösning
5-Aminopentan-1-ol
Formel: C₅H₁₃NO
MW: 103,16 g/mol
Densitet: 0,987 g/cm³
Flampunkt: >100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008237
CAS nummer: 2508-29-4
EINECS: 219-718-2
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless Solution
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl 48.0 to 52.0 %