Svavelsyra 0.01 mol/l (0.02 N) i vattenlösning volumetrisk lösning
Leverantör: REAGECON
SU20015 SU20011
REGESU20015EA 835 SEK
REGESU20015 REGESU20011
Svavelsyra 0.01 mol/l (0.02 N) i vattenlösning volumetrisk lösning
Svavelsyra
Formel: H₂SO₄
Densitet: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II