Dimetylamin 40% i vattenlösning
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
163670010 163670025 163670100
ACRO163670010EA 735 SEK
ACRO163670010 ACRO163670025 ACRO163670100
Dimetylamin 40% i vattenlösning
Dimetylamin
Formel: C₂H₇N
MW: 45,08 g/mol
Smältpunkt: –37 °C
Densitet: 0,89 g/cm³
Flampunkt: –18 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008288
CAS nummer: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 1160
ADR: 3,II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 39.0 to 41.0 %