Oxalsyra 10% (w/v) i vattenlösning
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
35617.K2 35617.K7
35617.K2EA 1375 SEK
35617.K2 35617.K7
Oxalsyra 10% (w/v) i vattenlösning
Oxalsyra
Molecular Formula: HO2CCO2H Formula Weight: 90.04 Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002573
Formel: C₂H₂O₄
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002573
CAS nummer: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
UN: 3265
ADR: 8,III