Saltsyra 4 mol/l (4 N), VOLUSOL® volumetrisk lösning
Leverantör: VWR Chemicals
Varning
310701.1000EA 375 SEK
310701.1000 310701.5000
Saltsyra 4 mol/l (4 N), VOLUSOL® volumetrisk lösning
Saltsyra
Formel: HCl
Densitet: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Specifikation testresultat
Titer 3.984 - 4.016 mol/l
NIST traceable Confirmed