Glykolsyra ≥70% i vattenlösning för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14186.1000 8.14186.9025
8.14186.1000EA 790 SEK
8.14186.1000 8.14186.9025
Glykolsyra ≥70% i vattenlösning för syntes, Sigma-Aldrich®
Glykolsyra
Formel: C₂H₄O₃
Densitet: 1,262 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004312
CAS nummer: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 10 °C
Boiling Point 112 °C (1013 hPa)
Density 1.262 g/cm3 (20 °C)
pH 0.1 (H2O, 25 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material