Saltsyra 3 mol/l (3 N), VOLUSOL® volumetrisk lösning
Leverantör: VWR Chemicals
|
Varning
|
Synonyms:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
5050.5000EA
1325
SEK
5050.5000
5050.1000
Saltsyra 3 mol/l (3 N), VOLUSOL® volumetrisk lösning
Saltsyra
Formel:
HCl MW: 36,46 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS nummer: 7647-01-0 EINECS: 0 UN: 1789 ADR: 8,III |
Specifikation testresultat
Titer | 2.95 - 3.05 mol/l |