Saltsyra 1 mol/l (1 N) volumetrisk lösning
Leverantör: REAGECON
Varning
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
H21001 H21005
REGEH21001EA 270 SEK
REGEH21001 REGEH21005
Saltsyra 1 mol/l (1 N) volumetrisk lösning
Saltsyra
Formel: HCl
MW: 36,46 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II