Saltsyra 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT för biofarmaseutisk produktion, SAFC®
Leverantör: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Varning
|
Synonyms:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
1.10165.9025
1.10165.2500
1.10165.9190
1.10165.9025EA
0
SEK
1.10165.9025
1.10165.2500
1.10165.9190
Saltsyra 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT för biofarmaseutisk produktion, SAFC®
Saltsyra
Formel:
HCl MW: 36.46 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8 |