Saltsyra 0.05 mol/l (0.05 N) volumetrisk lösning
Leverantör: REAGECON
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
H20051 H20055
REGEH20051EA 545 SEK
REGEH20051 REGEH20055
Saltsyra 0.05 mol/l (0.05 N) volumetrisk lösning
Saltsyra
Formel: HCl
MW: 36,46 g/mol
Densitet: 1,004 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III