EDTA disodium salt 0.05 mol/l (0.1 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Leverantör: VWR Chemicals
Synonyms: Idranal III, Edetic acid disodium salt, Kestranal® 2S, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt
30031.294EA 640 SEK
30031.294 30031.408
EDTA disodium salt 0.05 mol/l (0.1 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
EDTA disodium salt
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00070672
CAS nummer: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Order Now
Specifikation testresultat
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l
NIST traceable Confirmed