Glutaraldehyd 50% i vattenlösning, Reagent Grade
Leverantör: VWR Chemicals
|
Fara
|
Synonyms:
Pentandial
0875-100MLEA
970
SEK
0875-100ML
0875-500ML
Glutaraldehyd 50% i vattenlösning, Reagent Grade
Glutaraldehyd
Formel:
C₅H₈O₂ MW: 100.12 g/mol Kokpunkt: 188 Smältpunkt: -10 Densitet: 1.13 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00007025 CAS nummer: 111-30-8 EINECS: 203-856-5 UN: 2927 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,04485 |
Specifikation testresultat
Boiling Range | >95 °C |
Color (APHA) | ≤100 |
Glutaraldehyde | 50 – 51.5% |
Methanol | ≤1% |
pH at 25 °C | ≤5 |
Solidification range | ≥–20 °C |
Specific gravity | 1.125 – 1.135 |