Glutaraldehyd 50% (w/w) i vatten
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
Synonyms: Pentandial
410960010 410960025 410960100
ACRO410960010EA 1400 SEK
ACRO410960010 ACRO410960025 ACRO410960100
Glutaraldehyd 50% (w/w) i vatten
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Kokpunkt: 101,5 °C (740 mmHg)
Smältpunkt: –33 °C
Densitet: 1,13 g/cm³
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00007025
CAS nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear solution
Color scale ≤50 APHA
Strength 50 to 51 %
pH 3.2 to 4.2
Methanol ≤0.5 % (GC)