Glutaraldehyd 25% i vattenlösning för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20603.0100 8.20603.1000 8.20603.2500 8.20603.9025
8.20603.0100EA 526 SEK
8.20603.0100 8.20603.1000 8.20603.2500 8.20603.9025
Glutaraldehyd 25% i vattenlösning för syntes, Sigma-Aldrich®
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
Kokpunkt: 101 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –6 °C
Densitet: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: >71 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007025
CAS nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -6 °C
Boiling Point 100.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.27 hPa (20 °C)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 3.0 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 275 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material