Ättiksyra 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT för biofarmaseutisk produktion, SAFC®
Leverantör: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
1.37035.2500 1.37035.9025
1.37035.2500EA 1775 SEK
1.37035.2500 1.37035.9025
Ättiksyra 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT för biofarmaseutisk produktion, SAFC®
Ättiksyra
Formel: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Kokpunkt: 118
Smältpunkt: 17
Flampunkt: 38,5
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00036152
CAS nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM