Glutaraldehyd 25% (w/w) i vatten
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
Synonyms: Pentandial
119980010 119980025 119980250 119980100
ACRO119980010EA 900 SEK
ACRO119980010 ACRO119980025 ACRO119980250 ACRO119980100
Glutaraldehyd 25% (w/w) i vatten
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Kokpunkt: 101 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –5 °C
Densitet: 1.06 g/cm³
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00007025
CAS nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04485
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear solution
Color scale ≤50 APHA
Strength 24 to 26 %
pH 3.2 to 4.2
Methanol ≤0.3 % (GC)