Glutaraldehyd 15% i vattenlösning
Leverantör: Merck
|
Fara
|
8.19250.9025
8.19250.9190
8.19250.9025EA
0
SEK
8.19250.9025
8.19250.9190
Glutaraldehyd 15% i vattenlösning
Glutaraldehyd
Formel:
C₅H₈O₂ Kokpunkt: 101 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –6 °C Densitet: 1,06 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: >71 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00007025 CAS nummer: 111-30-8 EINECS: 203-856-5 UN: 2927 ADR: 6.1,II |