N-Acetyl-DL-tryptophan, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP för biofarmaseutisk produktion, SAFC®
Leverantör: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Ac-DL-Trp-OH
1.12488.1000 1.12488.9025
1.12488.1000EA 47600 SEK
1.12488.1000 1.12488.9025
N-Acetyl-DL-tryptophan, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP för biofarmaseutisk produktion, SAFC®
N-Acetyl-DL-tryptophan
N-Acetyl-DL-tryptophan is suitable for biopharmaceutical production.
Formel: C₁₃H₁₄N₂O₃
MW: 246,27 g/mol
Smältpunkt: 205…206 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005644
CAS nummer: 87-32-1
EINECS: 201-739-3