(±)-2-Methyl-1-butanol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06031.0500 8.06031.1000
8.06031.0500EA 482 SEK
8.06031.0500 8.06031.1000
(±)-2-Methyl-1-butanol för syntes, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methyl-1-butanol
Formel: C₅H₁₂O
MW: 88,15 g/mol
Kokpunkt: 129 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –70 °C
Densitet: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004743
CAS nummer: 137-32-6
EINECS: 205-289-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06109
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 36 g/l (20 °C)
Melting Point -70 °C
Molar Mass 88.15 g/mol
Boiling Point 127 - 129 °C
Vapor Pressure 4.3 hPa (20 °C)
Flash Point 42.5 °C
Refractive Index 1.4107 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 10.3 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O)
Ignition Point 340 °C