(±)-2-etyl-1-Hexanol, Supelco®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: 2-Ethylhexan-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
08607-1ML-F 08607-5ML-F
08607-1ML-FEA 327 SEK
08607-1ML-F 08607-5ML-F
(±)-2-etyl-1-Hexanol, Supelco®
(±)-2-etyl-1-Hexanol
Formel: CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH
MW: 130,23 g/mol
Kokpunkt: 183 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –76 °C
Densitet: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 81 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004746
CAS nummer: 104-76-7
EINECS: 203-234-3
REACH: 01-2119487289-20
Merck Index: 13,03842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60d84ececfb8331f731326b4f45a5aff19419311&vid=60d84ececfb8331f731326b4f45a5aff19419311&prid=web&clid=SAPDAM