(±)-2-Methylbutyric acid ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
(±)-2-Methylbutanoic acid, 2-Methylbutyric acid, 2-Methylbutanoic acid
M0181-25ML
M0181-500ML
TCIAM0181-25MLEA
295
SEK
TCIAM0181-25ML
TCIAM0181-500ML
(±)-2-Methylbutyric acid ≥97.0%
(±)-2-Methylbutyric acid
Formel:
C₅H₁₀O₂ Kokpunkt: 174°C Smältpunkt: –70 °C Densitet: 0,938 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 73°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002669 CAS nummer: 116-53-0 EINECS: 204-145-2 UN: 3265 ADR: 8,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |