3-Mercapto-1,2-propanediol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
alpha-Thioglycerol, α-Monothioglycerol, Monothioglycerol, (±)-3-Mercapto-1,2-dihydroxy propane, 1-Thioglycerol, (±)-α-Monothioglycerine, (±)-1-Thioglycerine, (±)-3-Mercapto-1,2-propanediol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41705.0050
8.41705.0250
8.41705.1000
8.41705.3000
8.41705.0010
8.41705.0050EA
1800
SEK
8.41705.0050
8.41705.0250
8.41705.1000
8.41705.3000
8.41705.0010
3-Mercapto-1,2-propanediol för syntes, Sigma-Aldrich®
3-Mercapto-1,2-propanediol
Formel:
C₃H₈O₂S Kokpunkt: 118 °C (1013 hPa) Densitet: 1,247 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004879 CAS nummer: 96-27-5 EINECS: 202-495-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,09471 |
Specifikation testresultat
Molar Mass | 108.15 g/mol |
Boiling Point | 118 °C (6.7 hPa) |
Flash Point | 110 °C |
Density | 1.247 g/cm3 (20 °C) |