3-Buten-2-one stabilised för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Vinyl methyl ketone, MVK, Methyl vinyl ketone, Butenone
Stabilization: Stabiliseras med hydrokinon
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05901.0100 8.05901.0250 8.05901.9040 8.05901.9030
8.05901.0100EA 1180 SEK
8.05901.0100 8.05901.0250 8.05901.9040 8.05901.9030
3-Buten-2-one stabilised för syntes, Sigma-Aldrich®
3-Buten-2-one
Formel: C₄H₆O
MW: 70.09 g/mol
Kokpunkt: 81.4
Smältpunkt: –7 °C
Densitet: 0.8636 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –7 °C (closed cup)
Storage Temperature: Frys
MDL Number: MFCD00008777
CAS nummer: 78-94-4
EINECS: 201-160-6
UN: 1251
ADR: 6.1 (3, 8) I
Merck Index: 12,06214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c0b910689fbbbc834d57744b46744430d66145e&vid=accba25777bad1758e027949bef9960ba106c529&prid=web&clid=SAPDAM