(±)-Mercaptosuccinic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
(±)-Mercapto-1,4-butanedioic acid, 2-Mercaptosuccinic acid, (±)-Thiomalic acid, DL-Mercaptosuccinic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20763.0100
8.20763.5000
8.20763.0100EA
828
SEK
8.20763.0100
8.20763.5000
(±)-Mercaptosuccinic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
(±)-Mercaptosuccinic acid
Formel:
C₄H₆O₄S Kokpunkt: 322 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 150…152 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004860 CAS nummer: 70-49-5 EINECS: 200-736-4 Merck Index: 12,09479 |
Specifikation testresultat
Solubility | 150 g/l (20 °C) |
Melting Point | 150 - 153 °C |
Molar Mass | 150.15 g/mol |