(±)-Äppelsyra, Millipore®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: (±)-Äppelsyra
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00382.0250 1.00382.1000
1.00382.0250EA 785 SEK
1.00382.0250 1.00382.1000
(±)-Äppelsyra, Millipore®
DL-Äppelsyra
Formel: HOOCCH(OH)CH₂COOH
Kokpunkt: 306 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 131…132 °C
Densitet: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064212
CAS nummer: 617-48-1
EINECS: 230-022-8
Merck Index: 13,05730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=278193678126274041defdc0bd71c7c40efb3085&prid=web&clid=SAPDAM