Kloroform ≥99.8% stabilised, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: Triklormetan
Stabilization: 0.6 % Stabiliseras med etanol
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83627.320EA 975 SEK
83627.320 83627.290
Kloroform ≥99.8% stabilised, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
Kloroform
Formel: CHCl₃
MW: 119.38 g/mol
Kokpunkt: 61.7 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –63 °C
Densitet: 1.48320 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000826
CAS nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1 III
REACH: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (+ stabilizing agent) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 10 ppm
Water Max. 0.05 %
Absorbance (250 nm) Max. 0.3
Absorbance (260 nm) Max. 0.1
Absorbance (280 nm) Max. 0.02
Absorbance (300 nm) Max. 0.01
Transmittance (250 nm) Min. 50 %
Transmittance (260 nm) Min. 84 %
Transmittance (280 nm) Min. 95 %
Transmittance (300 nm) Min. 98 %