Kloroform stabilised, EMPLURA®, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
Triklormetan
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22265.1000
8.22265.2500
8.22265.1000EA
671
SEK
8.22265.1000
8.22265.2500
Kloroform stabilised, EMPLURA®, Supelco®
Kloroform
Formel:
CHCl₃ Kokpunkt: 61,7 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –63 °C Densitet: 1,4832 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000826 CAS nummer: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1,III REACH: 05-2114614906-45 Merck Index: 13,02160 |