Diklormetan ≥99.8% stabilised, PESTINORM® för analys av bekämpningsmedelsrester
Leverantör: VWR Chemicals
|
Varning
|
Stabilization:
med 2-metyl-2-buten 20 ppm
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83665.320EA
1290
SEK
83665.320
83665.290
83665.400
Diklormetan ≥99.8% stabilised, PESTINORM® för analys av bekämpningsmedelsrester
Diklormetan
Formel:
CH₂Cl₂ Kokpunkt: 39,8 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –95 °C Densitet: 1,322 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000881 CAS nummer: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III REACH: 01-2119480404-41 Merck Index: 12,06140 |
|
Specifikation testresultat
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99,8% |
Water | Max. 0,02 % |
Evaporation residue | Max. 0,0005 % |
Pesticide analysis (Lindane/ECD) | Max. 5 ng/l |