(±)-Linalool för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: (±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18627.0005 8.18627.0250
8.18627.0005EA 511 SEK
8.18627.0005 8.18627.0250
(±)-Linalool för syntes, Sigma-Aldrich®
(±)-Linalool
Formel: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Kokpunkt: 199 °C (1013 hPa)
Densitet: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 75 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008906
CAS nummer: 78-70-6
EINECS: 201-134-4
Merck Index: 13,05517
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 1.45 g/l (20 °C)
Molar Mass 154.25 g/mol
Boiling Point 198 - 200 °C
Vapor Pressure 0.10 hPa (20 °C)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.462 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 5.2 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 (1.45 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 235 °C