Tween® 85 (Polysorbate) för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: Polyoxyethylenesorbitan Trioleate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22188.0500
8.22188.0500EA 503 SEK
8.22188.0500
Tween® 85 (Polysorbate) för syntes, Sigma-Aldrich®
Tween® 85 (Polysorbate)
Densitet: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01779641
CAS nummer: 9005-70-3
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) insoluble
Vapor Pressure 1.4 hPa (20 °C)
Flash Point 149 °C DIN 51758
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)